Learn More
2-Amino-6-brompurin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420177
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11420177 5 g 5 Gramm
11410177 1 g 1 Gramm
11430177 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420177 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21629.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 82499-03-4 | C5H4BrN5 | 214.026 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82499-03-4
Summenformel C5H4BrN5
Molekulargewicht (g/mol) 214.026
MDL-Nummer MFCD01321309
InChI-Schlüssel HPGBGNVPUMCKPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-bromopurine, 6-bromo-9h-purin-2-amine, 1h-purin-2-amine, 6-bromo, 6-bromoguanine, d2-amino-6-bromopurine, 6-bromopurine-2-ylamine, purine, 2-amino-6-bromo, 6-bromo-9h-purin-2-ylamine, 9h-purin-2-amine,6-bromo
PubChem CID 6101139
IUPAC-Name 6-Brom-7H-Purin-2-Amin
SMILES C1=NC2=C(N1)C(=NC(=N2)N)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-6-bromopurine
Schmelzpunkt >300°C
Menge 5 g
Formelmasse 214.02
Reinheit (%) 98%