Learn More
2-Amino-6-chlor-3-nitropyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15441919
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15441919 25 g 25 Gramm
15451919 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15441919 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64634.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 27048-04-0 | C5H4ClN3O2 | 173.56 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Löslich in Dimethylsulfoxid und Chloroform.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27048-04-0
Summenformel C5H4ClN3O2
Molekulargewicht (g/mol) 173.56
MDL-Nummer MFCD00044350
InChI-Schlüssel WERABQRUGJIMKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-chloro-3-nitropyridine, 2-amino-3-nitro-6-chloropyridine, 6-chloro-3-nitro-2-pyridylamine, 6-chloro-3-nitro-2-pyridinamine, 6-amino-2-chloro-5-nitropyridine, 6-chloro-3-nitropyridin-2-ylamine, 6-chloro-3-nitro-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 6-chloro-3-nitro, 6-chloro-3-nitro-pyridin-2-amine, zlchem 113
PubChem CID 2724035
IUPAC-Name 6-Chlor-3-Nitropyridin-2-Amin
SMILES NC1=NC(Cl)=CC=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine
Schmelzpunkt 192°C to 196°C
Farbe Gelb
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 474607
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Soluble in dimethyl sulfoxide and chloroform.
Formelmasse 173.56
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallin