Learn More
2-Amino-6-chlor-4-pyrimidinol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-6-chloro-4-pyrimidinol |
| CAS | 1194-21-4 |
| Summenformel | C4H4ClN3O |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 2-Amino-4-chloro-6-hydroxypyrimidine, 2-Amino-4-chloropyrimidine-6-one, 2-Amino-4-hydroxy-6-chloropyrimidine, 2-Amino-6-chloro-3H-pyrimidin-4-one, 2-Amino-6-chloro-4(1H)-pyrimidinone, 2-Amino-6-chloro-4(3H)-pyrimidinone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H4ClN3O/c5-2-1-3(9)8-4(6)7-2/h1H,(H3,6,7,8,9) |
| SMILES | ClC(NC(N)=N1)=CC1=O |
| IUPAC-Name | 2-Amino-6-chlorpyrimidin-4(1H)-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 145.55 |
| Formelmasse | 145 |