Learn More
2-Amino-6-chlorbenzonitril, TRC
Artikelnummer. 30328070
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30328070 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30328070 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA61778310G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Amino-6-chlorobenzonitrile
CAS 6575-11-7
Summenformel C7H5ClN2
Menge 10 g
SMILES Nc1cccc(Cl)c1C#N
Molekulargewicht (g/mol) 152.58
Formelmasse 152.0141