Learn More
2-Amino-6-iodpurin, TRC
Artikelnummer. 30319326
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30319326 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30319326 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6117211G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-6-iodopurine
CAS 19690-23-4
Summenformel C5H4IN5
Menge 1 g
Synonym 6-Iodo-9H-purin-2-amine, NSC 45154
InChI-Formel InChI=1S/C5H4IN5/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H3,7,8,9,10,11)
SMILES IC1=C2N=CN=C2NC(=N)N1
IUPAC-Name 6-Iod-1,3-dihydropurin-2-imin
Molekulargewicht (g/mol) 261.02
Formelmasse 260.9511