Learn More
2-Amino-6-methoxypyrazin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15428588
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15428588 1 g 1 Gramm
15438588 250 mg 250 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 15428588
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H61990.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6905-47-1
Summenformel C5H7N3O
Molekulargewicht (g/mol) 125.13
MDL-Nummer MFCD09909689
InChI-Schlüssel YGFNVCMGUHJLRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-methoxypyrazine, pyrazinamine, 6-methoxy, 6-methoxypyrazinamine, 6-methoxy-pyrazin-2-ylamine, 2-pyrazinamine, 6-methoxy, pubchem17504, 2-amino-6-methoxy-pyrazine, 6-methyloxy-2-pyrazinamine, 6-methoxy-2-pyrazinamine
PubChem CID 4868193
IUPAC-Name 6-Methoxypyrazin-2-Amin
SMILES COC1=NC(N)=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-6-methoxypyrazine
Menge 1 g
Formelmasse 125.13
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest