Learn More
2-Amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophen-3-carboxamid, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7032664
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15448835
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H34215.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95211-68-0
Summenformel C10H14N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 210.30
MDL-Nummer MFCD00617279
InChI-Schlüssel LSRQCZCDBRHPHQ-YFKPBYRVSA-N
Synonym 2-amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-3-carboxylic acid amide, 2-amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxamide, benzo b thiophene-3-carboxamide,2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-6-methyl, 1-benzothiophene-3-carboxamide, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-6-methyl, asischem w76235, akos bb-8580, timtec-bb sbb007023, cbmicro_024413, art-chem-bb b006830, cambridge id 5561176
PubChem CID 2852749
IUPAC-Name (6S)-2-Amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophen-3-carboxamid
SMILES C[C@H]1CCC2=C(C1)SC(N)=C2C(N)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxamide
Schmelzpunkt 177°C to 181°C
Menge 1 g
Formelmasse 210.3
Reinheit (%) 96%