Learn More
2-Amino-6-methylbenzothiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435397
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11435397 100 g 100 Gramm
11425397 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11435397 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23422.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2536-91-6 | C8H8N2S | 164.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2536-91-6
Summenformel C8H8N2S
Molekulargewicht (g/mol) 164.23
MDL-Nummer MFCD00005789
InChI-Schlüssel DZWTXWPRWRLHIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-methylbenzothiazole, 6-methylbenzo d thiazol-2-amine, 2-benzothiazolamine, 6-methyl, 6-methyl-2-aminobenzothiazole, 2-methylbenzothiazol-2-amine, 6-methyl-2-benzothiazolylamine, benzothiazole, 2-amino-6-methyl, 6-methyl-benzothiazol-2-ylamine, 2-amino-6-methyl-benzothiazole, 6-methyl-2-benzothiazolamine
PubChem CID 17335
IUPAC-Name 6-Methyl-1,3-Benzothiazol-2-Amin
SMILES CC1=CC=C2N=C(N)SC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-6-methylbenzothiazole
Schmelzpunkt 139°C to 142°C
Menge 100 g
Formelmasse 164.22
Reinheit (%) 99%