Learn More
2-Amino-6-methylpyridin, TRC
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-6-methylpyridine |
| CAS | 1824-81-3 |
| Summenformel | C6H8N2 |
| Menge | 50 g |
| Synonym | 6-Methyl-2-pyridinamine, 2-Amino-6-picoline, 6-Amino-2-methylpyridine, 6-Amino-2-picoline, 6-Methyl-2-aminopyridine, 6-Methyl-2-pyridylamine, 6-Methylpyridin-2-amine, 6-Methylpyridin-2-ylamine, NSC 1488, NSC 176163, NSC 6971 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H8N2/c1-5-3-2-4-6(7)8-5/h2-4H,1H3,(H2,7,8) |
| SMILES | Cc1cccc(N)n1 |
| IUPAC-Name | 6-Methylpyridin-2-Amin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 108.14 |
| Formelmasse | 108.0687 |