Learn More
2-Amino-6-methylpyrimidin-4(3H)-on, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-6-methyl-4-pyrimidinol |
| CAS | 3977-29-5 |
| Summenformel | C5 H7 N3 O |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 2-Amino-6-methyl-4-pyrimidinol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H7N3O/c1-3-2-4(9)8-5(6)7-3/h2H,1H3,(H3,6,7,8,9) |
| SMILES | Cc1cc(O)nc(N)n1 |
| IUPAC-Name | 2-Amino-6-methylpyrimidin-4-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 125.13 |
| Formelmasse | 125.0589 |