Learn More
2-Amino-6-(Trifluormethoxy)benzothiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15467858
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15467858 25 g 25 Gramm
15457858 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15467858 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61328.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1744-22-5 | C8H5F3N2OS | 234.196 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1744-22-5
Summenformel C8H5F3N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 234.196
MDL-Nummer MFCD00210213
InChI-Schlüssel FTALBRSUTCGOEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym riluzole, rilutek, 2-amino-6-trifluoromethoxy benzothiazole, 6-trifluoromethoxy benzo d thiazol-2-amine, 6-trifluoromethoxy-1,3-benzothiazol-2-amine, riluzolum, riluzol, 2-amino-6-trifluoromethoxybenzothiazole, riluzole hcl, riluzol inn-spanish
PubChem CID 5070
ChEBI CHEBI:8863
IUPAC-Name 6-(Trifluoromethoxy)-1,3-benzothiazol-2-amin
SMILES C1=CC2=C(C=C1OC(F)(F)F)SC(=N2)N
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole
Schmelzpunkt 114°C to 118°C
Farbe Weiß bis gelb
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 748759
Formelmasse 234.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest