Learn More
2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzothiazol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499540
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499540 250 mg 250 Milligramm
11409550 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499540 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50359.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 777-12-8 | C8H5F3N2S | 218.197 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 777-12-8
Summenformel C8H5F3N2S
Molekulargewicht (g/mol) 218.197
MDL-Nummer MFCD00269597
InChI-Schlüssel WEDYEBJLWMPPOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-trifluoromethyl benzothiazole, 6-trifluoromethyl benzo d thiazol-2-amine, 6-trifluoromethyl-1,3-benzothiazol-2-amine, 2-amino-6-trifluoromethyl-1,3-benzothiazole, 2-amino-6-trifluoromethylbenzothiazole, 6-trifluoromethyl-benzothiazol-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 6-trifluoromethyl, 2-amino-6-trifluoromethyl-1,3-benzothiazol, 6-trifluoromethyl-1,3-benzothiazol-2-ylamine, 6-trifluoromethyl benzothiazole-2-ylamine
PubChem CID 2735955
IUPAC-Name 6-(Trifluormethyl)-1,3-benzothiazol-2-amin
SMILES C1=CC2=C(C=C1C(F)(F)F)SC(=N2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzothiazole
Menge 250 mg
Formelmasse 218.2