Learn More
2-Amino-N-(2,2,2-trifluorethyl)acetamid-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7035675
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15490636
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H53398.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1171331-39-7 | C4H8ClF3N2O | 192.566 g/mol
Reactant in the synthesis of isoxazoline indolizine amides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reaktionsmittel in der Synthese von Isoxazolin-Indolizin-Amiden.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1171331-39-7
Summenformel C4H8ClF3N2O
Molekulargewicht (g/mol) 192.566
MDL-Nummer MFCD09944516
InChI-Schlüssel DBNFKWRZLGVLSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-n-2,2,2-trifluoroethyl acetamide hydrochloride, 2-amino-n-2,2,2-trifluoroethyl acetamide;hydrochloride, c4h7f3n2o.hcl, 2-amino-n-2,2,2-trifluoroethyl acetamide hcl
PubChem CID 42913698
IUPAC-Name 2-Amino-N-(2,2,2-trifluorethyl)acetamid;hydrochlorid
SMILES C(C(=O)NCC(F)(F)F)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide hydrochloride
Strukturformel H2NCH2(CO)NHCH2CF3·HCl
Menge 1 g
Formelmasse 192.57
Reinheit (%) 97%