Learn More
2-Amino-N-(3,6-dichlor-2-methylphenyl)thiazol-5-carboxamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-N-(3,6-dichloro-2-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide |
| CAS | 2468737-79-1 |
| Summenformel | C11H9Cl2N3OS |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 2-Amino-N-(3,6-dichloro-2-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide, Dasatinib Impurity |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H9Cl2N3OS/c1-5-6(12)2-3-7(13)9(5)16-10(17)8-4-15-11(14)18-8/h2-4H,1H3,(H2,14,15)(H,16,17) |
| SMILES | NC1=NC=C(C(NC2=C(Cl)C=CC(Cl)=C2C)=O)S1 |
| IUPAC-Name | 2-Amino-N-(3,6-Dichlor-2-methylphenyl)thiazol-5-carboxamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 302.18 |
| Formelmasse | 300.98 |