Learn More
2-Amino-N-(3,6-dichlor-2-methylphenyl)thiazol-5-carboxamid, TRC
Artikelnummer. 30337835
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30337835 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30337835 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA63053350MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-N-(3,6-dichloro-2-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide
CAS 2468737-79-1
Summenformel C11H9Cl2N3OS
Menge 50 mg
Synonym 2-Amino-N-(3,6-dichloro-2-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide, Dasatinib Impurity
InChI-Formel InChI=1S/C11H9Cl2N3OS/c1-5-6(12)2-3-7(13)9(5)16-10(17)8-4-15-11(14)18-8/h2-4H,1H3,(H2,14,15)(H,16,17)
SMILES NC1=NC=C(C(NC2=C(Cl)C=CC(Cl)=C2C)=O)S1
IUPAC-Name 2-Amino-N-(3,6-Dichlor-2-methylphenyl)thiazol-5-carboxamid
Molekulargewicht (g/mol) 302.18
Formelmasse 300.98