Learn More
2-Amino-N-(3,6-dichlor-2-methylphenyl)thiazol-5-carboxamid, TRC
Artikelnummer. 30329409
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30329409 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30329409 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA630533250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-N-(3,6-dichloro-2-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide
CAS 2468737-79-1
Summenformel C11H9Cl2N3OS
Menge 250 mg
Synonym 2-Amino-N-(3,6-dichloro-2-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide, Dasatinib Impurity
InChI-Formel InChI=1S/C11H9Cl2N3OS/c1-5-6(12)2-3-7(13)9(5)16-10(17)8-4-15-11(14)18-8/h2-4H,1H3,(H2,14,15)(H,16,17)
SMILES NC1=NC=C(C(NC2=C(Cl)C=CC(Cl)=C2C)=O)S1
IUPAC-Name 2-Amino-N-(3,6-Dichlor-2-methylphenyl)thiazol-5-carboxamid
Molekulargewicht (g/mol) 302.18
Formelmasse 300.98