Learn More
2-Amino-N-[4-[2-(6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-1H-isochinolin-2-yl)ethyl]phenyl]-4,5-dimethoxybenzamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-N-[4-[2-(6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-2-yl)ethyl]phenyl]-4,5-dimethoxybenzamide |
| CAS | 849668-91-3 |
| Summenformel | C28 H33 N3 O5 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 2-Amino-N-[4-[2-(3,4-dihydro-6,7-dimethoxy-2(1H)-isoquinolinyl)ethyl]phenyl]-4,5-dimethoxybenzamide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C28H33N3O5/c1-33-24-13-19-10-12-31(17-20(19)14-25(24)34-2)11-9-18-5-7-21(8-6-18)30-28(32)22-15-26(35-3)27(36-4)16-23(22)29/h5-8,13-16H,9-12,17,29H2,1-4H3,(H,30,32) |
| SMILES | COc1cc(N)c(cc1OC)C(=O)Nc2ccc(CCN3CCc4cc(OC)c(OC)cc4C3)cc2 |
| IUPAC-Name | 2-Amino-N-[4-[2-(6,7-Dimethoxy-3,4-dihydro-1H-isochinolin-2-yl)ethyl]phenyl]-4,5-dimethoxybenzamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 491.58 |
| Formelmasse | 491.242 |