Learn More
2-Aminoadenosin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419990
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11419990 1 g 1 Gramm
11429990 5 g 5 Gramm
11439990 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419990 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044748.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2096-10-8 | C10H14N6O4 | 282.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2096-10-8
MDL-Nummer MFCD00053556
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminoadenosine
Summenformel C6H5ClFN
Synonym benzenamine, 2-chloro-4-fluoro, 2-chloro-4-fluorobenzenamine, 2-chloro-4-fluorophenylamine, 2-chloro-4-fluoro-phenylamine, pubchem2943, 2-chloro-4fluoroaniline, 2-chloro-4-fluroaniline, timtec-bb sbb004110, 4-fluoro-2-chloroaniline, acmc-1cj1h
InChI-Schlüssel XRAKCYJTJGTSMM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)Cl)N
IUPAC-Name 2-Chlor-4-Fluoranilin
Molekulargewicht (g/mol) 145.56
Menge 1 g
PubChem CID 75013
Formelmasse 282.26
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver