Learn More
-Aminobenzamidoxime, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15428237
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15428237 1 g 1 Gramm
15438237 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428237 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51782.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 16348-49-5 | C7H9N3O | 151.169 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16348-49-5
Summenformel C7H9N3O
Molekulargewicht (g/mol) 151.169
MDL-Nummer MFCD00492723
InChI-Schlüssel CFZHYRNQLHEHJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminobenzamide oxime, 2-aminobenzamidoxime, 2-amino-n'-hydroxybenzimidamide, 2-amino-n-hydroxybenzimidamide, z-2-amino-n'-hydroxybenzimidamide, e-2-amino-n'-hydroxybenzenecarboximidamide
PubChem CID 9628840
IUPAC-Name 2-Amino-N'-hydroxybenzolcarboximidamid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=NO)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminobenzamidoxime
Schmelzpunkt 71°C to 75°C
Menge 1 g
Formelmasse 151.17
Reinheit (%) 97%