Learn More
2-Aminobenzenboronsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7047219
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11304905 100 mg 100 Milligramm
11384895 1 g 1 Gramm
11394895 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11304905
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L18069.MC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5570-18-3 | C6H8BNO2 | 136.945 g/mol
2-Aminobenzeneboronic acid derivative is used in the synthesis of quinolines by reacting with alpha, beta unsaturated ketones. Its hydrochloride derivative is used in the preparation of designed boronate ligands for glucose-selective holographic sensors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Aminobenzenboronsäure-Derivat wird bei der Synthese von Chinolinen durch Reagieren mit alpha-, beta-ungesättigten Ketonen verwendet. Sein Hydrochlorid-Derivat wird bei der Herstellung von entworfenen Boratliganden für glukoseselektive holographische Sensoren verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5570-18-3
Summenformel C6H8BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 136.945
MDL-Nummer MFCD01074645
InChI-Schlüssel DIRRKLFMHQUJCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminophenyl boronic acid, 2-aminobenzeneboronic acid, o-aminophenylboronic acid, 2-aminophenylboronicacid, 2-boronoaniline, pubchem9885, acmc-1apjj, 2-amino-phenylboronic acid, 2-amino benzeneboronic acid
PubChem CID 2773216
IUPAC-Name (2-Aminophenyl)boronsäure
SMILES B(C1=CC=CC=C1N)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 188°C to 190°C
Menge 100 mg
Beilstein 2962939
Formelmasse 136.95
Reinheit (%) 96%