Learn More
2-Aminobenzolboronsäurepinakolester, TRC
Artikelnummer. 30324968
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30324968 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30324968 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6225151G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
CAS 191171-55-8
Summenformel C12 H20 B N O3
Menge 1 g
Synonym 2-(2-Aminophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzenamine, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenylamine
InChI-Formel InChI=1S/C12H20BNO3/c1-11(2,15)12(3,4)17-13(16)9-7-5-6-8-10(9)14/h5-8,15-16H,14H2,1-4H3
SMILES CC(C)(O)C(C)(C)OB(O)c1ccccc1N
IUPAC-Name (2-Aminophenyl)-(3-Hydroxy-2,3-Dimethylbutan-2-yl)oxyborinsäure
Molekulargewicht (g/mol) 237.103
Formelmasse 237.154