Learn More
2-Aminobenzolboronsäurepinakolester, TRC
Artikelnummer. 30326951
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30326951 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30326951 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA622515500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
CAS 191171-55-8
Summenformel C12 H20 B N O3
Menge 500 mg
Synonym 2-(2-Aminophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzenamine, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenylamine
InChI-Formel InChI=1S/C12H20BNO3/c1-11(2,15)12(3,4)17-13(16)9-7-5-6-8-10(9)14/h5-8,15-16H,14H2,1-4H3
SMILES CC(C)(O)C(C)(C)OB(O)c1ccccc1N
IUPAC-Name (2-Aminophenyl)-(3-Hydroxy-2,3-Dimethylbutan-2-yl)oxyborinsäure
Molekulargewicht (g/mol) 237.103
Formelmasse 237.154