Learn More
2-Aminobenzhydrazid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489732
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11489732 50 g 50 Gramm
11479732 10 g 10 Gramm
11499732 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489732 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10805.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1904-58-1 | C7H9N3O | 151.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1904-58-1
Summenformel C7H9N3O
Molekulargewicht (g/mol) 151.17
MDL-Nummer MFCD00017056
InChI-Schlüssel GRWMSCBKWMQPON-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminobenzhydrazide, o-aminobenzhydrazide, anthranilic acid hydrazide, benzoic acid, 2-amino-, hydrazide, anthranilic hydrazide, anthraniloyl hydrazide, anthraniloyl hydrazine, 2-aminobenzoylhydrazine, 2-aminobenzoic acid hydrazide, o-aminobenzoic hydrazide
PubChem CID 94728
IUPAC-Name 2-Aminobenzohydrazid
SMILES NNC(=O)C1=CC=CC=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminobenzhydrazide
Schmelzpunkt 122°C to 124°C
Menge 50 g
Beilstein 742811
Formelmasse 151.17
Reinheit (%) ≥98%