Learn More
2-Aminobenzimidazol, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311507
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11311507 25 g 25 Gramm
11301507 5 g 5 Gramm
11321507 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11311507 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02066.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 934-32-7 | C7H7N3 | 133.15 g/mol
2-Aminobenzimidazole is used as receptors in chemosensor analysis. It was used in the hydrolysis of a choline carbonate. It was also used in the synthesis of imidazo[1,2-a]benzimidazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Aminobenzimidazol wird als Rezeptor in der Chemosensoranalyse verwendet. Wurde bei der Hydrolyse eines Cholinkarbonats verwendet. Wurde auch bei der Synthese von Imidazo[1,2-a]benzimidazolen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (Leicht).
Hinweise
Vor Licht schützen. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 934-32-7
Summenformel C7H7N3
Molekulargewicht (g/mol) 133.15
MDL-Nummer MFCD00005596
InChI-Schlüssel JWYUFVNJZUSCSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminobenzimidazole, 1h-benzo d imidazol-2-amine, 2-iminobenzimidazoline, benzimidazole, 2-amino, benzimidazol-2-ylamine, 2-amino benzimidazole, caswell no. 033aa, 1h-1,3-benzodiazol-2-amine, usaf ek-4037, 2-amino-1h-benzimidazole
PubChem CID 13624
ChEBI CHEBI:27822
IUPAC-Name 1H-Benzimidazol-2-Amin
SMILES NC1=NC2=CC=CC=C2N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminobenzimidazole
Schmelzpunkt 228°C to 232°C
Menge 25 g
Beilstein 116525
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (Slightly).
Formelmasse 133.15
Reinheit (%) ≥97%