Learn More
2-Aminobenzimidazol, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-55232 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10307550
Marke: Thermo Scientific Acros 174020250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 934-32-7 | C7H7N3 | 133.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 934-32-7
Summenformel C7H7N3
Molekulargewicht (g/mol) 133.15
MDL-Nummer MFCD00005596
InChI-Schlüssel JWYUFVNJZUSCSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminobenzimidazole, 1h-benzo d imidazol-2-amine, 2-iminobenzimidazoline, benzimidazole, 2-amino, benzimidazol-2-ylamine, 2-amino benzimidazole, caswell no. 033aa, 1h-1,3-benzodiazol-2-amine, usaf ek-4037, 2-amino-1h-benzimidazole
PubChem CID 13624
ChEBI CHEBI:27822
IUPAC-Name 1H-Benzimidazol-2-Amin
SMILES NC1=NC2=CC=CC=C2N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminobenzimidazole
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 228.0°C to 232.0°C
Farbe Beige bis Gelb oder Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 24, 116
Formelmasse 133.15
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Aminobenzimidazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.