Learn More
2-Aminobenzoxazol, TRC
Artikelnummer. 30325428
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30325428 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30325428 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA5915151G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Benzoxazol-2-amine
CAS 4570-41-6
Summenformel C7 H6 N2 O
Menge 1 g
Synonym 2-Benzoxazolamine, 1,3-Benzoxazol-2-amine
InChI-Formel InChI=1S/C7H6N2O/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H2,8,9)
SMILES Nc1oc2ccccc2n1
IUPAC-Name 1,3-Benzoxazol-2-amin
Molekulargewicht (g/mol) 134.14
Formelmasse 134.048