Learn More
2-Aminobiphenyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10290983 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10290983 25 g Glasflasche 25 Gramm
10765741 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10290983 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 103220250
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 90-41-5 | C12H11N | 169.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90-41-5
Summenformel C12H11N
Molekulargewicht (g/mol) 169.23
MDL-Nummer MFCD00007701
InChI-Schlüssel TWBPWBPGNQWFSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminobiphenyl, 1,1'-biphenyl-2-amine, 2-biphenylamine, 2-aminodiphenyl, o-aminobiphenyl, o-biphenylamine, biphenyl-2-ylamine, o-aminodiphenyl, o-phenylaniline, biphenyl-2-amine
PubChem CID 7015
IUPAC-Name 2-Phenylanilin
SMILES NC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminobiphenyl
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 48°C to 52°C
Farbe purpur bis braun
Siedepunkt 299°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5C6H4NH2
Menge 25 g
Beilstein 12, 1317
Formelmasse 169.23
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Aminobiphenyl
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /