Learn More
2-Aminoethanolhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30313150
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30313150 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30313150 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA576798250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminoethanol Hydrochloride
CAS 2002-24-6
Summenformel C2H7NO • HCl
Menge 250 mg
Synonym Ethanol, 2-amino-, hydrochloride (1:1) (ACI), Ethanol, 2-amino-, hydrochloride (8CI, 9CI), 2-Aminoethanol hydrochloride, Colamine hydrochloride, Ethanolamine chloride, Ethanolamine hydrochloride, MEA hydrochloride, Monoethanolamine hydrochloride, Monoethanolaminium chloride, β-Aminoethanol hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C2H7NO.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
SMILES C(CO)N.Cl
IUPAC-Name 2-Aminoethanol;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 97.54
Formelmasse 97.0294