missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Aminoethyl-Diphenylborinat, TRC

Artikelnummer. 30011621
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011621 100 mg 100 Milligramm
30010624 5 g 5 Gramm
30012118 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30011621 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA609115100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 524-95-8
Summenformel C14H16BNO
Molekulargewicht (g/mol) 225.09
Synonym Diphenylborinic Acid 2-Aminoethyl Ester, 2-Aminoethanol Diphenylborinate (Ester), (2-Aminoethyloxy)diphenylborane, 2-APB, 2-Aminoethoxydiphenyl Borate, 2-Aminoethoxydiphenylborane, 2-Aminoethyl Diphenylborinate, B-(2- Aminoethoxy)diphenylborane, NSC 17107, Naturstoffreagenz A
IUPAC-Name 2-Diphenylboranyloxyethanamin
SMILES NCCOB(c1ccccc1)c2ccccc2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Aminoethyl Diphenylborinate
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H16BNO/c16-11-12-17-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12,16H2
Formelmasse 225.1325
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.