Learn More
2-Aminoethylmethacrylat-Hydrochlorid, 90 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10680222 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10680222 5 g Glasflasche 5 Gramm
10522612 25 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10680222 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 357810050
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2420-94-2 | C6H11NO2·HCl | 165.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2420-94-2
Summenformel C6H11NO2·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 165.62
MDL-Nummer MFCD00078260
InChI-Schlüssel XSHISXQEKIKSGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminoethyl methacrylate hydrochloride, 2-aminoethylmethacrylate hydrochloride, 2-aminoethyl 2-methylacrylate hydrochloride, methacrylic acid, 2-aminoethyl ester, hydrochloride, polymers, 2-aminoethyl 2-methylprop-2-enoate hydrochloride, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-aminoethyl ester, hydrochloride 1:1, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-aminoethyl ester, hydrochloride, aminoethylmethacrylate, acmc-209wgm, timtec-bb sbb003905
PubChem CID 75495
IUPAC-Name 2-Aminoethyl-2-methylprop-2-enoat;hydrochlorid
SMILES CC(=C)C(=O)OCCN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride
Namenshinweis 90%
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 116.0°C to 118.0°C
Farbe Braun bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Stabilisator 500 to 1000ppm phenothiazine
Formelmasse 165.62
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride, stabilized
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.