Learn More
2-Aminoimidazol Hemisulfat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10487402 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
10 Gramm
2.50 Gramm
Product Code. Menge Verpackung unitSize
10487402 2.5 g Glasflasche 2.50 Gramm
10304222 10 g Glasflasche 10 Gramm
2 options
Product Code. 10487402
Brand: Thermo Scientific Acros 368860025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1450-93-7 | C6H12N6O4S | 264.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1450-93-7
Summenformel C6H12N6O4S
Molekulargewicht (g/mol) 264.26
MDL-Nummer MFCD00013162
InChI-Schlüssel KUWRLKJYNASPQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminoimidazole hemisulfate, 1h-imidazol-2-amine sulfate 2:1, bis 1h-imidazol-2-amine ; sulfuric acid, 2-aminoimidazole sulphate, bis 2-aminoimidazole sulfate, 1h-imidazol-2-amine sulfurate, 2-aminoimidazole sulfate 2:1, 1h-imidazol-2-amine, sulfate 2:1, pubchem8378, aminoimidazole hemisulfate
PubChem CID 2734684
SMILES OS(O)(=O)=O.NC1=NC=CN1.NC1=NC=CN1
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Aminoimidazole hemisulfate
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 270°C
Farbe Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Menge 2.5 g
IUPAC-Name 1H-Imidazol-2-Amin;Schwefelsäure
Formelmasse 132.13
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Aminoimidazole hemisulfate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.