Learn More
2-Aminoimidazolsulfat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7028607
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 11371899
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H25999.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1450-93-7 | C6H12N6O4S | 264.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1450-93-7
Summenformel C6H12N6O4S
Molekulargewicht (g/mol) 264.26
MDL-Nummer MFCD00013162
InChI-Schlüssel KUWRLKJYNASPQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminoimidazole hemisulfate, 1h-imidazol-2-amine sulfate 2:1, bis 1h-imidazol-2-amine ; sulfuric acid, 2-aminoimidazole sulphate, bis 2-aminoimidazole sulfate, 1h-imidazol-2-amine sulfurate, 2-aminoimidazole sulfate 2:1, 1h-imidazol-2-amine, sulfate 2:1, pubchem8378, aminoimidazole hemisulfate
PubChem CID 2734684
IUPAC-Name 1H-Imidazol-2-Amin;Schwefelsäure
SMILES OS(O)(=O)=O.NC1=NC=CN1.NC1=NC=CN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminoimidazole sulfate
Schmelzpunkt ∼270°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Menge 1 g
Beilstein 4726750
Formelmasse 132.13
Reinheit (%) 98%