Learn More
2-Aminoindan-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30135338
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135338 10 mg 10 Milligramm
30004543 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135338 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA61182510MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2338-18-3
Summenformel C9 H11 N . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 169.65
Synonym 2-Aminoindane Hydrochloride, 2-AI HCl
IUPAC-Name 2,3-dihydro-1H-inden-2-amin;hydrochlorid
SMILES Cl.NC1Cc2ccccc2C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-AI (hydrochloride)
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H11N.ClH/c10-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-9;/h1-4,9H,5-6,10H2;1H
Formelmasse 169.0658