Learn More
2-Aminoisobutansäuremethylesterhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30312706
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30312706 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30312706 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6122401G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminoisobutanoic Acid Methyl Ester Hydrochloride
CAS 15028-41-8
Summenformel C5H12ClNO2
Menge 1 g
Synonym 2-Aminoisobutanoic Acid Methyl Ester Hydrochloride, 2-Aminoisobutyric Acid Methyl Ester Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c1-5(2,6)4(7)8-3;/h6H2,1-3H3;1H
SMILES CC(C)(N)C(OC)=O.[H]Cl
IUPAC-Name 2-Aminoisobutansäuremethylesterhydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 153.61
Formelmasse 153.06