Learn More
2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine, TRC
Artikelnummer. 30137581
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30137581 10 g 10 Gramm
30137287 50 g 50 Gramm
30010540 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137581 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA61616510G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26116-12-1
Summenformel C7 H16 N2
Molekulargewicht (g/mol) 128.22
Synonym [(2RS)-1-Ethylpyrrolidin-2-yl]methanamine, Amisulpride Imp. A (EP), Sulpiride Imp. A (EP)
IUPAC-Name (1-ethylpyrrolidin-2-yl)methanamine
SMILES CCN1CCCC1CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ((2RS)-1-Ethylpyrrolidin-2-yl)methanamine
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H16N2/c1-2-9-5-3-4-7(9)6-8/h7H,2-6,8H2,1H3
Formelmasse 128.1313