Learn More
2-Aminomethyl-1H-Imidazol-Dihydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15284368 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15284368 5 g 5 Gramm
15274368 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15284368
Marke: Thermo Scientific Acros 454590050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 22600-77-7 | C4H9Cl2N3 | 170.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22600-77-7
Summenformel C4H9Cl2N3
Molekulargewicht (g/mol) 170.04
MDL-Nummer MFCD06738779
InChI-Schlüssel KYUDBQDDNKPSIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-imidazol-2-yl methanamine dihydrochloride, 2-aminomethylimidazole dihydrochloride, 2-aminomethyl-1h-imidazole dihydrochloride, 1h-imidazol-2-ylmethylamine dihydrochloride, 1h-imidazol-2-ylmethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-2-methanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-2-methanamine, dihydrochloride, 1-1h-imidazol-2-yl methanamine dihydrochloride, 1h-imidazol-2-ylmethyl amine dihydrochloride, 2-aminomethylimidazole hcl
PubChem CID 12417863
SMILES Cl.Cl.NCC1=NC=CN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminomethyl-1H-imidazole dihydrochloride
Schmelzpunkt 250.0°C to 251.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5 to max. 102.5% min. (Argentometry)
Menge 5 g
IUPAC-Name 1-(1H-imidazol-2-yl)methanamine dihydrochloride
Formelmasse 170.04
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Aminomethyl-1H-imidazole dihydrochloride, 98%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.