Learn More
2-Aminooxazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15477297
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15477297 5 g 5 Gramm
15467297 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15477297 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34360.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4570-45-0 | C3H4N2O | 84.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4570-45-0
Summenformel C3H4N2O
Molekulargewicht (g/mol) 84.08
MDL-Nummer MFCD07364485
InChI-Schlüssel ACTKAGSPIFDCMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxazol-2-amine, 2-aminooxazole, oxazole-2-amine, 2-amino-oxazole, 2-oxazolamine, 2-amino-1,3-oxazole, oxazol-2-ylamine, 2-aminoxazole, 1,3-oxazol-2-ylamine, 1,3-oxazole-2-ylamine
PubChem CID 558521
IUPAC-Name 1,3-Oxazol-2-Amin
SMILES NC1=NC=CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminooxazole
Schmelzpunkt 93°C to 95°C
Menge 5 g
Formelmasse 84.1
Reinheit (%) 97%