Learn More
2-Aminooxazol, TRC
Artikelnummer. 30315633
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30315633 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30315633 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA618745500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminooxazole
CAS 4570-45-0
Summenformel C3H4N2O
Menge 500 mg
Synonym 1,3-Oxazol-2-amine, 2-Aminooxazole
InChI-Formel InChI=1S/C3H4N2O/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H2,4,5)
SMILES Nc1occn1
IUPAC-Name 1,3-Oxazol-2-Amin
Molekulargewicht (g/mol) 84.08
Formelmasse 84.0324