Learn More
(2-Aminophenyl)methanol, Mikromol™
Artikelnummer. 30050029
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30050029 100 mg 100 Milligramm
30050000 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050029 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0147.04
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(2-Aminophenyl)methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2-Aminophenyl)methanol
CAS 5344-90-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (2-Aminophenyl)methanol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H9 N O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Mianserin Hydrochloride Imp. C (EP), Mianserin Imp. C (EP), (2-Aminophenyl)methanol, Benzocaine Impurity B, Mianserin Hydrochloride Impurity C, Mianserin Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C7H9NO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5,8H2
SMILES Nc1ccccc1CO
IUPAC-Name (2-Aminophenyl)methanol
Molekulargewicht (g/mol) 123.15
Menge 100 mg
Formelmasse 123,0684 g/mol