Learn More
2-Aminopyridine-3-carbonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11906401 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
11906401 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11906401 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 441430050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminopyridine-3-carbonitrile
CAS 24517-64-4
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glass bottle
Summenformel C6H6N3
MDL-Nummer MFCD00128867
Menge 5g
Synonym 2-amino-3-cyanopyridine, 2-aminonicotinonitrile, 2-amino-3-pyridinecarbonitrile, 2-amino-pyridine-3-carbonitrile, 2-amino-nicotinonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 2-amino, 3-cyanopyridin-2-amine, 3-cyanopyridine-2-amine, aminonicotinonitrile, zlchem 506
InChI-Schlüssel YYXDQRRDNPRJFL-UHFFFAOYSA-O
SMILES NC1=[NH+]C=CC=C1C#N
IUPAC-Name 2-amino-3-cyanopyridin-1-ium
Molekulargewicht (g/mol) 120.13
PubChem CID 818259
Formelmasse 119.13
Reinheit (%) ≥96.0%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Aminopyridine-3-carbonitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.