Learn More
2-Aminopyridin-3-Carboxaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11365395
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11365395 5 g 5 Gramm
11355395 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11365395 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19620.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7521-41-7 | C6H6N2O | 122.127 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7521-41-7
Summenformel C6H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 122.127
MDL-Nummer MFCD01830382
InChI-Schlüssel NXMFJCRMSDRXLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminonicotinaldehyde, 2-amino-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-amino-3-formylpyridine, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-amino, 2-amino-pyridine-3-carbaldehyde, 2-aminopyridine-3-carboxaldehyde, 2-amino-3-pyridine carboxaldehyde, 2-amino-pyridin-3-carbaldehyde, pubchem1262, 2-amino nicotinaldehyde
PubChem CID 737633
IUPAC-Name 2-Aminopyridin-3-Carbaldehyd
SMILES C1=CC(=C(N=C1)N)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminopyridine-3-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 99°C to 102°C
Menge 5 g
Beilstein 109598
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 122.13
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Aminopyridine-3-carboxaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Aminonicotinaldehyde