missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Aminopyridin-4-carboxamid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15459109
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15459109 1 g 1 Gramm
15469109 5 g 5 Gramm
15479109 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15459109 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19843.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 13538-42-6 | C6H7N3O | 137.14 g/mol

2-Aminopyridine-4-carboxamide is used as pharmaceutical intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
2-Aminpyridin-4-carboxamid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.

Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.

Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 13538-42-6
Summenformel C6H7N3O
Molekulargewicht (g/mol) 137.14
MDL-Nummer MFCD03791262
InChI-Schlüssel AGSDASDGMNDAIE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 351653
IUPAC-Name 2-Aminopyridin-4-Carboxamid
SMILES NC(=O)C1=CC=NC(N)=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Aminopyridine-4-carboxamide
Schmelzpunkt 252°C to 258°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 115924
Synonym 2-aminoisonicotinamide, 2-amino-isonicotinamide, 2-amino-4-pyridinecarboxamide, 4-pyridinecarboxamide, 2-amino, 4-pyridinecarboxamide,2-amino, 2-amino isonicotinamide, pubchem16603, acmc-1bppf, 2-amino-4-pyridinecarbamide, 2-azanylpyridine-4-carboxamide
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 137.14
Reinheit (%) 95%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.