Learn More
2-Aminopyridin-5-Boronsäure, 97 %, Maybridge
Artikelnummer. 10524994
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 10524994
Marke: Thermo Scientific Maybridge MAY00018DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminopyridine-5-boronic acid, pinacol ester
CAS 827614-64-2
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C11H17BN2O2
MDL-Nummer MFCD05663837
Menge 1 g
Synonym 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 2-aminopyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-amino-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-aminopyridine-5-boronic acid, pinacol ester, 6-aminopyridine-3-boronic acid pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 2-pyridinamine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinamine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridin-2-ylamine, 6-aminopyridin-3-ylboronic acid pinacol ester
InChI-Schlüssel YFTAUNOLAHRUIE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(N)N=C1
IUPAC-Name 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amin
Molekulargewicht (g/mol) 220.08
PubChem CID 2756555
Formelmasse 220.08
Reinheit (%) 97%