missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Aminopyridin, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-57942 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10519440 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10695512 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10445555 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 10519440

Marke: Thermo Scientific Acros 104541000

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

CAS: 504-29-0 | C5H6N2 | 94.12 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 504-29-0
Summenformel C5H6N2
Molekulargewicht (g/mol) 94.12
MDL-Nummer MFCD00006312
InChI-Schlüssel ICSNLGPSRYBMBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminopyridine, 2-pyridinamine, 2-pyridylamine, aminopyridine, pyridinamine, o-aminopyridine, 2-aminopyridin, 2-aminopryidine, amino-2 pyridine, pyridine, 2-amino
PubChem CID 10439
IUPAC-Name Pyridin-2-Amin
SMILES C1=CC=NC(=C1)N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Aminopyridine
Namenshinweis p.a.
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 55°C to 60°C
Farbe Beige-Gelb bis Cremefarben
Siedepunkt 204°C to 210°C
Flammpunkt 92°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (C5H4N)NH2
Menge 100 g
Beilstein 22,428
Fieser 09,18
Merck Index 15,469
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,ether and hot,petroleum ether,sparingly soluble in toluene
Formelmasse 94.12
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Aminopyridine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Aminopyridine

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.