Learn More
2-Aminopyrimidin-5-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15470738
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15470738 5 g 5 Gramm
15480738 250 mg 250 Milligramm
15460738 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15470738 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54440.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120747-84-4
Summenformel C5H5N3O
Molekulargewicht (g/mol) 123.12
MDL-Nummer MFCD03701714
InChI-Schlüssel DPOYRRAYGKTRAU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 769097
IUPAC-Name 2-aminopyrimidine-5-carbaldehyde
SMILES NC1=NC=C(C=O)C=N1
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Aminopyrimidine-5-carboxaldehyde
Menge 5 g
Synonym 2-amino-5-pyrimidinecarboxyaldehyde, 2-amino-pyrimidine-5-carbaldehyde, 2-amino-5-pyrimidinecarbaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 2-amino, 2-amino-5-pyrimidinecarboxaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde,2-amino, 2-aminopyrimidine-5-carboxaldehyde, zlchem 786, acmc-20a0p5, 2-amino-5-formylpyrimidine
Formelmasse 123.11
Reinheit (%) 97%