Learn More
2-Aminopyrimidin 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10793821 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10793821 5 g Glasflasche 5 Gramm
10234320 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10794011 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10793821 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 104580050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 109-12-6 | C4H5N3 | 95.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-12-6
Summenformel C4H5N3
Molekulargewicht (g/mol) 95.11
MDL-Nummer MFCD00006089
InChI-Schlüssel LJXQPZWIHJMPQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminopyrimidine, 2-pyrimidinamine, pyrimidin-2-ylamine, pyrimidinamine, aminopyrimidine, 2-pyrimidiylamine, pyrimidine, 2-amino, 2-pyridiylamine, 1,2-dihydro-2-iminopyrimidine, pyrimidine, amino
PubChem CID 7978
ChEBI CHEBI:38618
IUPAC-Name Pyrimidin-2-Amin
SMILES NC1=NC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminopyrimidine
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 124°C to 127°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 158°C (186.0 Mbar)
Flammpunkt 103°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 24, 80
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetic acid,readily soluble in alcohol,acetone and chloroform,slightly soluble in ether and benzene
Formelmasse 95.1
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver