Learn More
2-Aminopyrimidin 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-57949 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10793821
Marke: Thermo Scientific Acros 104580050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 109-12-6 | C4H5N3 | 95.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-12-6
Summenformel C4H5N3
Molekulargewicht (g/mol) 95.11
MDL-Nummer MFCD00006089
InChI-Schlüssel LJXQPZWIHJMPQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminopyrimidine, 2-pyrimidinamine, pyrimidin-2-ylamine, pyrimidinamine, aminopyrimidine, 2-pyrimidiylamine, pyrimidine, 2-amino, 2-pyridiylamine, 1,2-dihydro-2-iminopyrimidine, pyrimidine, amino
PubChem CID 7978
ChEBI CHEBI:38618
IUPAC-Name Pyrimidin-2-Amin
SMILES NC1=NC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminopyrimidine
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 124°C to 127°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 158°C (186.0 Mbar)
Flammpunkt 103°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 24, 80
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetic acid,readily soluble in alcohol,acetone and chloroform,slightly soluble in ether and benzene
Formelmasse 95.1
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver