Learn More
2-Aminothiazol-4-carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15482759
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15482759 25 g 25 Gramm
15492759 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15482759
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H66459.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40283-41-8
Summenformel C4H4N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 144.148
MDL-Nummer MFCD00859429
InChI-Schlüssel FCLDUALXSYSMFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminothiazole-4-carboxylic acid, 2-amino-thiazole-4-carboxylic acid, 2-amino-4-thiazolecarboxylic acid, 2-aminothiazole-4-formic acid, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-amino, 2-aminothiazole-4-carboxylicacid, pubchem8903, acmc-209jco, 2-aminothiazole 4-carboxylic, 2-amino-4-carboxythiazole
PubChem CID 1501882
IUPAC-Name 2-Amino-1,3-Thiazol-4-Carbonsäure
SMILES C1=C(N=C(S1)N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminothiazole-4-carboxylic acid
Menge 25 g
Beilstein 118866
Formelmasse 144.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest