Learn More
2-Aminothiazol-4-carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7057106
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 15482759
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H66459.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40283-41-8
Summenformel C4H4N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 144.148
MDL-Nummer MFCD00859429
InChI-Schlüssel FCLDUALXSYSMFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminothiazole-4-carboxylic acid, 2-amino-thiazole-4-carboxylic acid, 2-amino-4-thiazolecarboxylic acid, 2-aminothiazole-4-formic acid, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-amino, 2-aminothiazole-4-carboxylicacid, pubchem8903, acmc-209jco, 2-aminothiazole 4-carboxylic, 2-amino-4-carboxythiazole
PubChem CID 1501882
IUPAC-Name 2-Amino-1,3-Thiazol-4-Carbonsäure
SMILES C1=C(N=C(S1)N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminothiazole-4-carboxylic acid
Menge 25 g
Beilstein 118866
Formelmasse 144.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest