Learn More
2-Aminothiazol-5-Carbonitril, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15493847
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15493847 1 g 1 Gramm
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15493847
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H30019.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminothiazole-5-carbonitrile
CAS 51640-52-9
Schmelzpunkt ∼185°C
Summenformel C4H3N3S
MDL-Nummer MFCD08275724
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Synonym 2-aminothiazole-5-carbonitrile, 2-amino-5-cyanothiazole, 5-thiazolecarbonitrile, 2-amino, pubchem8905, acmc-209kv5, 2-amino-5-thiazolecarbonitrile, cs-waa0166, 2-amino-thiazole-5-carbonitrile, 5-thiazolecarbonitrile,2-amino
InChI-Schlüssel YJTBHWXNEMGNDC-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=NC=C(S1)C#N
IUPAC-Name 2-Amino-1,3-Thiazol-5-Carbonitril
Molekulargewicht (g/mol) 125.15
PubChem CID 10057507
Formelmasse 125.2
Reinheit (%) 98%